Learn More
Fisher BioReagents™ Amorces de contrôle exACTGene™
Optimisé pour les applications PCR courantes
560.00€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Kit de PCR exACTGene™ Fisher BioReagents™ |
Quantité | 1 kit |
Concentration | 20 μm |
Volume | 100 μl |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10707034
|
Fisher BioReagents™
BP6118 |
Amorce de contrôle n°3 | 1 kit |
560.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10061553
|
Fisher BioReagents™
BP6116 |
Amorce de contrôle n°1 | 1 kit |
560.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11428293
|
Fisher BioReagents™
BP6117 |
Amorce de contrôle n°2 | 1 kit |
560.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Spécification
-20°C | |
1 kit | |
100 μl |
Kit de PCR exACTGene™ Fisher BioReagents™ | |
20 μm |