Learn More
Fisher BioReagents™ Marqueur protéique précoloré EZ-Run™
Idéal pour surveiller la séparation des protéines pendant l’électrophorèse sans coloration et pour vérifier l’électrotransfert des protéines sur les membranes
61.85€ - 111.39€
Spécification
Type de produit | Protein Molecular Weight Marker/Ladder |
---|---|
Forme | Liquide |
Formule | Supplied in gel-loading buffer |
À utiliser avec (application) | Surveillance de la séparation des protéines pendant l’électrophorèse |
Contenus des kits | <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet |
Code produit | Marque | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10408923
|
Fisher BioReagents™
BP3601-1 |
2 x 500 μL, 200 Loadings | 200 chargements | N/A | |||||
10714914
|
Fisher BioReagents™
BP3601-500 |
500 μL, 100 Loadings | 100 chargements | N/A | |||||
Description
- Composé de six protéines purifiées couplées par liaison covalente à un chromophore bleu
- Optimisé pour produire des bandes bleues bien définies après SDS-PAGE
- Fournie dans un tampon de chargement de gel
- 20 à 118 kDa
Le chromophore couplé par liaison covalente affecte la mobilité des protéines ; ce marqueur précoloré ne doit être utilisé que pour l’approximation du poids moléculaire des protéines séparées.
Le marqueur protéique précoloré est conçu pour surveiller la séparation des protéines pendant l’électrophorèse sans coloration. Il est également utilisé pour vérifier l’électrotransfert des protéines sur les membranes.
Spécification
Protein Molecular Weight Marker/Ladder | |
Supplied in gel-loading buffer | |
<51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet | |
-20°C |
Liquide | |
Surveillance de la séparation des protéines pendant l’électrophorèse | |
20 to 118 kd |