Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Rec protein ladder
Mélange de 14 protéines recombinantes hautement purifiées optimisé pour un dimensionnement précis des protéines par SDS-PAGE et transfert Western
Marque: Fisher BioReagents™ BP3602-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’échelle est idéale pour la détermination précise du poids moléculaire des polypeptides dans les transferts dénaturants PAGE et Western.
- Chaque protéine contient une séquence 1 Strep-tag™ II intégrale et peut être détectée sur des transferts Western à l’aide du PA conjugué 2Strep-Tactin™ ou d’un anticorps contre le Strep-tag II.
- La bande protéique de 50 kDa a une plus grande intensité que d’autres bandes pour servir de référence
- Fournie dans un tampon de chargement de gel
Spécification
Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines | |
Supplied in gel-loading buffer | |
<51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet | |
10 to 200 kd | |
100 chargements |
Liquide | |
Détermination du poids moléculaire des polypeptides analysés dans divers systèmes pour gels | |
500 μL, 100 Loadings | |
-20°C |