Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin (BSA) Protease-free Powder
Purified by a heat shock process
Marque: Fisher BioReagents™ BP9703-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CAS: 9048-46-8
Spécification
BSA Protease-free | |
Proprietary heat shock process | |
Bovine |
6.8 to 7.2 | |
100 g | |
Powder |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0