Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin (BSA) Low Endotoxin Powder
Purified by a heat shock process with additional treatments
Marque: Fisher BioReagents™ BP9705-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CAS: 9048-46-8
Spécification
BSA Low Endotoxin | |
Proprietary heat shock process | |
Bovine |
6.5 to 7.5 | |
100g | |
Powder |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0