Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours
113.42€ - 192.92€
Spécification
Type de produit | Kit de premiers secours |
---|---|
Couleur | Rouge |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11728383
|
Esculape Laboratoire™
721 02 05 |
8 cm |
113.42€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11738383
|
Esculape Laboratoire™
722 01 05 |
11 cm |
192.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Trousse premiers soins• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse rouge
• Inclus 'premiers soins'
Spécification
Kit de premiers secours | |
Rouge | |
1 de chaque |