Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à large orifice Finntip™
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
Marque: Thermo Scientific™ 9405123
119.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21920" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
- Deux modèles différents couvrent la plage de volumes de 10à 1000 μl
- Pointe à large orifice ; le diamètre interne de l’orifice est de 1.1 mm/1.8 mm
- Code couleur : Blanc
- Longueur : 5.3 cm/7.2 cm
Spécification
Finntip 250 large stérile | |
Sans filtre | |
Finntip 250 large stérile | |
5.3 cm | |
À orifice large | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Stérile et prêts pour la PCR |
250 μl | |
Stérile | |
2 in | |
Rack | |
Blanc | |
Finntip™ à large orifice |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.