Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Finntip™ Biocon
Effectuez une PCR ou d’autres applications exigeant une haute pureté grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon, certifiées exemptes d’endotoxines, d’ADN, de DNase et de RNase.
Marque: Thermo Scientific™ 94053300
Description
Effectuez une PCR ou d’autres applications exigeant une haute pureté grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon, certifiées exemptes d’endotoxines, d’ADN, de DNase et de RNase.
Caractéristiques :- Conditionnement individuel
- Trois modèles dans une plage de volume de 0.2 à 1000 μl
- Préstérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Comprend un certificat de qualité
Recommandé dans les cas suivants : Applications de PCR, biologie moléculaire
Spécification
Finntip Biocon 1000, 100 à 1000μl ; 50/boîte | |
Sans filtre | |
Finntip BioCon 1000 | |
Thermo Scientific™ Finntip™ BioCon 1000 |
1000 μl | |
Stérile | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Finntip BioCon |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.