Learn More
Thermo Scientific™ Pipette à répétition Finnpipette™ Multistepper
La pipette à répétition Thermo Scientific Finnpipette Multistepper réduit le risque d'erreur et augmente la productivité pour les applications d'immuno-essais.
701.00€ - 1120.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10591151
|
Thermo Scientific™
2206590 |
Module 8 - Channel uniquement | |||||||
11892991
|
Thermo Scientific™
4540500 |
Poignée et module | |||||||
Description
La pipette à répétition Thermo Scientific Finnpipette Multistepper réduit le risque d'erreur et augmente la productivité pour les applications d'immuno-essais.
Conçue pour le pipetage répétitif, légère et facile d'utilisation, elle permet de distribuer des liquides simultanément sur 8 canaux. Conçue spécialement pour le travail sur microplaques, la Finnpipette Multistepper permet d'augmenter la vitesse d'exécution des manipulations de laboratoire.
Pipette à répétition à 8 canaux, conçue spécialement pour le travail sur microplaques. Une utilisation très simple— Enclencher le module 8 canaux, actionner le levier de remplissage puis sélectionner le volume souhaité- Distribue 50, 100, 150, 200, ou 250μl† Capacité de distribution de chaque chargement : 24 × 50 μl = 192 puits, 12 × 100μl = 96 puits, 8 × 150 μl = 64 puits, 6 × 200 μl = 48 puits, ou 5 × 250 μl = 40 puits. Les huit canaux sont parfaitement étalonnés de manière à distribuer simultanément un volume strictemment identique. Capacité de la pipette : 1250μL
- Justesse : ±5,0 à 2,0 % ; Répétabilité : 5,0 à 2,0 %‡ Facile d'utilisation : Un tableau des volumes gravé sur la poignée permet à l'utilisateur de connaître le nombre de distributions disponibles pour une valeur sélectionnée.
- Poignée universelle capable de recevoir les 7 modèles de seringues Finntip™ Stepper monocanal. Construction légère, diminution de la fatigue de la main lors d'une distribution répétitive. Éjecteur de cônes séparé pour une éjection en toute sécurité et sans efforts. Large repose-doigt pour minimiser les sollicitations de la main. Rotation du module 8 canaux sur 360° pour s'adapter aux utilisateurs gauchers ou droitiers.
Spécification
8 | |
Multistepper Pipette |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.