Learn More
Thermo Scientific™ Kits GLP Finnpipette™ F1
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage dans ces kits tout compris qui contiennent des pipettes de dernière génération optimisant la fiabilité et le confort d’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 4700865
Description
Accédez à tout ce qui est nécessaire pour le pipetage dans ces kits tout compris. Le kit GPL (bonnes pratiques de pipetage en laboratoire) Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 comprend des pipettes Finnpipette F1 de dernière génération qui offrent un niveau de performance supérieur et des caractéristiques uniques comme le repose-doigt réglable et la surface antimicrobienne pour le confort de l’utilisateur.
La Finnpipette F1 présente une surface anti-microbienne et un bouton poussoir très souple. Chaque kit comprend tout le nécessaire pour mettre en œuvre des bonnes pratiques de pipetage :- Repose-doigt orientable pour une ergonomie et un confort accrus.
- Bouton de pipetage par simple click pour le réglage facile et fiable du volume.
- Surface antimicrobienne pour une protection accrue.
- Fenêtre d'affichage large et de lecture aisée pour une meilleure lisibilité.
- Éjecteur de cônes à commande assistée pour l'éjection facile et en douceur des cônes.
- Trois pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 1 à 1000 μl :
- Finnpipette F1, 1-10 μl micro Finnpipette F1, 10-100μl Finnpipette F1, 100-1000μl Cônes Finntip Flex : 10, 1 x 96 ; 200, 1 x 96 ; 1000, 1 x 96; 1 portoir F-stand; Stylo F1 ; Brochure F1 Guide des bonnes pratiques de pipetage; Pack démo de réservoirs à réactif ; Clé USB
- Quatre pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 à 1000 μl :
- Finnpipette F1, 0,2-2 μl micro Finnpipette F1, 2 -20μl univ Finnpipette F1, 20-200μl Finnpipette F1, 100-1000μl Cônes Finntip Flex : 10, 1 x 96 ; 200, 2 x 96 ; 1000, 1 x 96 ; Portoir F-stand; Stylo F1 ; Brochure F1; Guide des bonnes pratiques de pipetage; Pack démo de réservoirs à réactif; Clé USB
- Trois pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 10 à 10000 μl :
- Finnpipette F1, 10-100 μl Finnpipette F1, 100-1000μl Finnpipette F1, 1-10μml Cônes Finntip Flex : 200, 1 x 96 ; 1000, 1 x 96 ; 10ml, 1 x 24; 1 portoir F-stand; Stylo F1 ; Brochure F1; Guide des bonnes pratiques de pipetage; Pack démo de réservoirs à réactif; Clé USB
- Trois pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 10 à 1000 μl :
- Finnpipette F1, 2-20μL Finnpipette F1, 20-200μL Finnpipette F1, 100-1000μL Cônes Finntip Flex : (2) 200 μl 10 x 96 ; 1000 μl,10 x 96; 1 Portoir F-stand; Stylo F1 ; Brochure F1; Guide des bonnes pratiques de pipetage; Pack démo de réservoirs à réactif; Clé USB.
Le kit Bonnes pratiques de pipetage inclut également des échantillons de cônes Finntip Flex pour une performance et une ergonomie maximales. Le kit contient un Guide de bonnes pratiques de pipetage qui offre des informations complètes sur le pipetage et les facteurs influençant les résultats du pipetage.Cône Finntip, cône ART, cône HLT
Spécification
Pointes Finntip Flex : 200 ; 1000 ; FT 10 ml | |
Multiple | |
Finnpipette F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
10 à 10000 µl |
Kit 3 : Finnpipette F1 10-100μl, 100-1000μl et 1-10 ml | |
Finntip: Flex Tips: 200, 1000 | |
1 | |
GLP Kit |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.