Learn More
Welch™ Vanne de contrôle précis
Marque:  Welch™ 700128-4
Code produit. 11834272
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Vanne vacuomètre 0 à 1000 mbar réglage et contrôle du vide
• Pour pompe de débit <38L/min
Spécification
Spécification
1/boîte
Fine Control Valve