Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test MN 40/25 Grade Sheets Format Parchment Paper
Marque: Macherey-Nagel™ 194000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Informations sur la commande
Largeur métrique
Spécification
Sheet | |
Weighing syrupy and semi-crystalline substances | |
100/paquet | |
10 cm |
Papier parchemin | |
MN 40/25 | |
10 x 10 cm |