Learn More
Agilent BioTek Cube de filtre
À utiliser avec Synergy LX
1005.00€
Code produit | Marque | Excitation / émission | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Excitation / émission | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998550
|
Agilent BioTek
1505006 |
EX 360 / 40, EM 460 / 40, miroir 400 nm (bleu) |
1005.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15988550
|
Agilent BioTek
1505005 |
EX 485 / 20, EM 528 / 20, miroir 510 nm (vert) |
1005.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15978550
|
Agilent BioTek
1505004 |
EX 530 / 25, EM 590 / 25, miroir 570 nm (rouge) |
1005.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Synergy LX |