Learn More
Cytiva Filtre
204.00€ - 1010.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11999217
|
Cytiva
10409872 |
Dia. 5 cm |
204.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13474547
|
Cytiva
10549778 |
150 x 165 mm | |||||||
12425232
|
Cytiva
10381196 |
40 x 330 mm | |||||||
12465322
|
Cytiva
2200-654 |
40 mm x 50 m | |||||||
Description
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose