Learn More
FTM Technologies™ Filtres FPP1
Un filtre pour l’évacuation extérieure jusqu’à une gravimétrie de 85 %. Les filtres FPP1 FTM Technologies™ sont à utiliser avec des hottes filtrantes.
Marque:  FTM Technologies™ FPP1
Code produit. 11748044
  • 106.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • S’arrête lorsque la granulométrie atteint 1 μ avec d’excellents résultats en pourcentage
  • Capte les particules en suspension dans l’air, émanant soit du broyage, du grattage, de la manipulation des poudres, et plus encore
Spécification
Spécification
Hottes filtrantes, à l’exception des modèles HI8F / HI8V
FPP1