Learn More
BRAND™ Tubes de remplissage pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™
Fabrication en PP. Fournis en vrac.
Marque: BRAND™ 704532
7.27 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™
- Fabrication en polypropylène
Spécification
Tube de remplissage | |
PP | |
Distributeur adaptable sur flacon Seripettor™ | |
250 mm |