Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F13-14 x 50cy
Prenez en charge un flux de travail complet avec un seul tube conique, qui permet un gain de temps et d’argent ainsi qu’une réduction des déchets.
11105.00€
Spécification
Description | Rotor à angles fixes Fiberlite F13-14 x 50 cy |
---|---|
Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
Type | Rotor angulaire fixe |
Capacité | 4 x 50 mL |
FCR max. | 29,000 ×g |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10517175
|
Thermo Scientific™
46922 |
Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus | 4 x 50 mL | 13 000 tr/min | 29,000 ×g |
11105.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Prenez en charge un flux de travail complet avec un seul tube conique grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, qui permet un gain de temps et d’argent ainsi qu’une réduction des déchets.
Caractéristiques :- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant ainsi l’intégrité structurelle
- Rotor garanti 15 ans
- Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour des solutions de centrifugation complètes
Compatible avec :
Centrifugeuses Beckman™ J2, Avanti (sauf Avanti J-HC), Thermo Scientific Sorvall™ RC 6 Plus, Jouan KR22i et Hitachi™ Himac™ CR21/CR22.
Recommandé dans les domaines suivants :
Fractions subcellulaires, culottage de bactéries, clarification de lysats, membranes cellulaires, isolement des gradients de saccharose de grandes particules subcellulaires et séparation des gradients de cellules.
Remarque :
†Les performances de centrifugation peuvent varier selon le modèle.
Spécification
Rotor à angles fixes Fiberlite F13-14 x 50 cy | |
Rotor angulaire fixe | |
29,000 ×g | |
153 mm | |
916 | |
29 mm | |
34° | |
15,710 ×g |
Matériau composite en fibre de carbone | |
4 x 50 mL | |
13 000 tr/min | |
83 mm | |
115 mm | |
7,03 kg (15,5 lb) | |
Confinement biologique certifié par CAMR, HPA, Porton Down, Royaume-Uni. | |
Oui |