Learn More
Cole-Parmer™ Sondes à fils à haute température et à thermocouple de type K isolé en fibre de verre
Utilisez cette sonde à fils isolé en fibre de verre pour effectuer des mesures à haute température. Les sondes à fils à haute température et à thermocouple de type K isolées en fibre de verre Cole-Parmer™ possèdent un câble isolé droit sans poignée et sont dotées de mini-connecteurs à code couleur ANSI.
Marque:  Cole-Parmer™ 08467-24
Code produit. 11831280
  • 36.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fil isolé en fibre de verre à haute température
  • Temps de réponse : 0,75 seconde ou plus
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
  • Le fil en fibre de verre n’est pas recommandé pour une utilisation dans des environnements humides ou mouillées
  • Les sondes à jonction exposée ne sont pas recommandées pour une utilisation avec des solutions aqueuses
  • Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité, car elles risquent de rouiller
Spécification
Spécification
704°C
- 150°C
-150°C à +704°C