Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage en carton (en couleur)
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo ScientificTM, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques.
55.58€ - 56.97€
Spécification
Matériau | Carton dur |
---|---|
Forme | Carré |
Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur à ultra-basse température |
Quantité | 12/Paquet, 12/Carton |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15300411
|
Thermo Scientific™
1950884 |
Noir |
55.58€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15380401
|
Thermo Scientific™
1950883 |
Bleu |
55.58€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15360401
|
Thermo Scientific™
1950882 |
Vert |
55.58€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15340401
|
Thermo Scientific™
1950881 |
Jaune |
55.58€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15380391
|
Thermo Scientific™
1950879 |
Rose |
56.97€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15360391
|
Thermo Scientific™
1950878 |
Assorties |
55.58€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15320401
|
Thermo Scientific™
1950880 |
Rouge |
55.58€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques. Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
- Boîtes en carton robustes et imperméabilisées avec couvercles pour le stockage des échantillons
- Disponible en 2 po (5 cm) de haut
Informations de commande :
Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
Specifications
Carton dur | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
12/Paquet, 12/Carton | |
5 in | |
5 in | |
2 in |
Carré | |
Congélateur à ultra-basse température | |
12,7 x 12,7 x 5 cm | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.