Learn More
Eppendorf™ Séparateur de boîte pour congélateur New Brunswick D81, matrice 9 x 9
Pour les modèles de congélateur B50-SQ, B75-SQ et B95-SQ, matrice 9 x 9, diamètre de tube max. : 13,0mm Permet à la boîte de congélation de contenir jusqu’à 81 flacons ou tubes.
Marque:  Eppendorf™ D81
Code produit. 13108343