Learn More
Leica Microsystems Lampes à anneaux standard continues de Schott
Fournissez un éclairage d’échantillon lumineux et uniforme. La lampe à anneau standard continue de Schott Leica Microsystems™ offre une distance de travail optimale comprise entre 50 et 120 mm.
Marque:  Leica Microsystems 31157410
Code produit. 11970848
  • 1721.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Éclairage très lumineux et homogène.
  • Lumière reproductible.
  • Pour les applications spéciales, un kit de polarisation pour les lampes à anneaux est disponible.
Spécification
Spécification
Diamètre interne :58mm
Anneau lumineux