Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Qualité fiable pour des performances régulières
Marque: Gibco™ A3160602
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Catégorie du sérum : Étalon- Sérums à utiliser pour la culture cellulaire avec des lignées cellulaires fiables
- Prix raisonnable pour une recherche de base
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 EU/ml (niveaux courants ≤ 10 EU/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
- Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
- Filtré trois fois à 0,1 µm
- Le flacon Gibco™ est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et vous aide à effectuer vos cultures cellulaires de manière constante
- L’autocollant détachable sur l’étiquette procure une référence pratique pour enregistrer le numéro du lot et la date de péremption dans le cahier du laboratoire
Flacon de 50 ml sans aliquote
Le flacon Gibco™ One Shot™ de 50 ml est conçu pour éliminer le besoin d’aliquote et le risque de contamination et de variabilité associé, ce qui améliore vos chances d’obtenir des résultats cohérents.
Les caractéristiques comprennent :
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
- 33 % moins de déchets générés que les aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Destiné à des fins de recherche ou de fabrication uniquement. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à une administration directe chez l’homme ou l’animal.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Fetal | |
Mexique | |
One Shot | |
10 x 50 ml | |
Stériles | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
One Shot™ |
Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, régions approuvées par l’USDA | |
Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Standard (filtration stérile) | |
Triple filtration, 0,1 µm | |
Qualifié | |
Congelé |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.