Learn More
Sulfate ferreux, 7-hydraté, granulaire, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15547954
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrous Sulfate
Note relative au nom 7-Hydrate
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.02
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.90kg