Learn More
Solution d’indicateur à la ferroïne, Reagecon
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
Marque: Reagecon PFS1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Pour les titrations manuelles ; l’analyte ou titrant indicateur change de couleur et ce changement de couleur est de loin la méthode la plus importante de détection de point d’extrémité, dans de telles titrations.
- Une solution d’indicateur de haute qualité, telle que la solution d’indicateur à la ferroïne de Reagecon facilite la détection des points d’extrémité, de manière claire et sans ambiguïté, et est un impératif pour une titrimétrie manuelle précise.
Spécification
Flacon Winchester en verre ambré | |
100 mL | |
Titration et changement de la couleur de l’analyte | |
Liquide |