Learn More
Thermo Scientific™ XagI (EcoNI) (10 U/μL)
Coupez aux sites CCTNN^NNNAGG avec l’enzyme de restriction XagI (EcoNI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon R (isoschizomères : BstENI, EcoNI).
Marque: Thermo Scientific™ ER1301
Description
ADN Lambda digéré avec XagI (EcoNI), 0,7 % d’agarose, 9 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
- Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
10 U/μl | |
XagI (EcoNI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X R | |
37°C | |
1,000 units | |
Clonage traditionnel |