Learn More
Thermo Scientific™ TasI (Tsp509I) (10 U/μL)
Coupez aux sites ^AATT avec l’enzyme de restriction TasI (Tsp509I), qui fonctionne de manière optimale à 65°C dans le tampon B (isoschizomères : Sse9I, Tsp509I, TspEI).
Marque: Thermo Scientific™ ER1352
260.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
ADN lambda digéré avec TasI (Tsp509I), 1 % d'agarose, 189 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
- Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
10 U/μl | |
TasI (Tsp509I) | |
Non | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X B | |
65°C | |
5000 U | |
Clonage traditionnel |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.