Learn More
Thermo Scientific™ TaiI (MaeII) (10 U/μL)
Coupez aux sites ACGT^ avec l’enzyme de restriction TaiI (MaeII), qui fonctionne de manière optimale à 65°C dans le tampon R (isoschizomères : HpyCH4IV, MaeII).
74.25€ - 302.00€
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes TaiI (MaeII)
Tampon compatible Tampon 10X R
Sensible à l’inactivation thermique Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10121410
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER1141
400 U
74.25€
400 unités
10795631
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER1142
2000 U
302.00€
2000 unités
Description
Description
ADN lambda digéré avec Tail, 1,4 % d’agarose, 143 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
10 U/μl
TaiI (MaeII)
Non
Non
Clonage traditionnel
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X R
65°C
Enzyme de restriction
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.