Learn More
Thermo Scientific™ T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer
Réaliser le séquençage de fragments d’ADN situés en aval des séquences promotrices de l’ARN polymérase correspondante dans des vecteurs de clonage, tels que pTZ19R, pTZ57R et pBluescript II.
Marque:  Thermo Scientific™ SO119
28.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10420290
  • 48.32€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les amorces de séquençage de promoteur de transcription sont des oligonucléotides simple brin avec des extrémités 5’ et 3’ hydroxyles. Les amorces sont complémentaires, respectivement, aux séquences promotrices de l’ARN polymérase SP6, T3 ou T7. Les amorces sont livrées sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
Les amorces sont complémentaires aux régions promotrices de l’ARN polymérase T3 respectives. Les amorces sont fournies sous forme de solutions aqueuses à 10 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SP6, T3, T7
T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer, 10 μM (60 μL)
Store at –20°C.
10 μM
60 μl
Séquençage
Amorce de séquençage
Dry Ice
T3
pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
Liquide