Learn More
Thermo Scientific™ SatI (Fnu4HI) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction SatI (Fnu4HI) reconnaît les sites GC^NGC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon G (isoschizomères : Fnu4HI, Fsp4HI, ItaI).
Marque: Thermo Scientific™ ER1642
252.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
ADN Lambda digéré avec SatI (Fnu4HI), 1,4 % d’agarose, 380 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...G C▵N G C...3'3'...C G N▵C G...5'
Conditions pour une activité à 100 %
- Tampon G 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 50 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage
- Satl est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et clivage
- Après une digestion en excès de 50 fois avec Satl, plus de 60 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés dans un mélange de réaction contenant 10 à 30 U d’ADN ligase T4 / 1 μg de fragments et 10 % de PEG
- Plus de 90% de ceux-ci peuvent être recoupés
Effets de méthylation
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
- CpG : possibilité de chevauchement ; blocage
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet
Extrémités compatibles
- GC^SGC ; BcnI, Bme1390I
- GC^WGC — MvaI, Bme1390I
Remarque :
Au moins deux copies de SatI (Fnu4HI) sont nécessaires pour un clivage efficace.
Spécification
10 U/μl | |
SatI (Fnu4HI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X G | |
37°C | |
1000 U | |
Clonage traditionnel |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.