Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage basse RiboRuler
Déterminez la taille et estimez la quantité d’ARN avec l’échelle d’ARN à plage basse RiboRuler Thermo Scientific™, un mélange de 7 transcrits ARN simple brin (de 100 à 1 000 bp) purifiés par chromatographie.
Marque: Thermo Scientific™ SM1831
115.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’échelle d’ARN à plage basse RiboRuler de 100 à 1 000 bp est un mélange de 7 transcripts d’ARN simple brin (de 100 à 1 000 bp) purifiés par chromatographie, produits à partir de matrices spécifiques qui contiennent un fragment du site de clonage multiple de pTZ19R et des fragments du phage lambda.
L’échelle est disponible dans 1 mm d’EDTA, pH 6,0.
L’échelle d’ARN à plage basse RiboRuler est composée de transcrits purifiés par chromatographie, ce qui les rend exempts de NTP et de produits de dégradation de l’ARN. La concentration de chaque transcript d’ARN est déterminée par spectrophotométrie (voir l’image pour les quantités exactes). Pour réduire les risques de contamination pendant son utilisation, le marqueur de taille moléculaire est divisé en aliquots de faible volume.
L’échelle d’ARN à plage basse RiboRuler est optimale pour un marquage d’extrémité à l’aide de la polynucléotide kinase T4 et est idéale pour les transferts Northern.
Points clés
- Bandes nettes d’intensité uniforme
- Mémorisation facile des tailles et quantités des bandes
- Estimation de la quantité d’ARN avec la concentration prédéterminée des bandes de l’échelle
- Fourni avec le colorant de charge ARN 2X
- Stable pendant 6 mois à -20°C
Spécification
• Échelle d’ARN à plage basse RiboRuler 5 x 20 μl (dans 1 mM EDTA, pH 6,0) ; suffisant pour 50 utilisations • 1 ml de colorant de chargement d’ARN Conserver à -70°C ou à -20°C (jusqu’à 6 mois). |
|
Agarose | |
Échelle d’ADN | |
RiboRuler |
2X | |
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, bromure d’éthidium | |
100 bp à 1000 bp | |
5 x 20 μL |
Sécurité et traitement
- RiboRuler Low Range RNA Ladder
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Formamide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.