Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
GREENER_CHOICE
Effectuez le dimensionnement et la quantification approximative de petits fragments d’ADN double brin dans les gels d’agarose et de polyacrylamide non dénaturant à l’aide de ce marqueur conventionnel composé de 11 bandes nettes.
Marque:  Thermo Scientific™ SM0251
63.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10570091
  • 94.75€ / 50µg
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’ADN phiX174 est complètement digéré par l’enzyme de restriction Thermo Scientific appropriée, puis purifié et dissout dans du tampon de stockage. Selon l’enzyme de restriction utilisée pour préparer les marqueurs, les fragments d’ADN comportent des extrémités franches ou cohésives.
Le marqueur d’ADN/BsuRI (HaeIII) phiX174 peut être radiomarqué à l’aide de la polynucléotide kinase T4. Il peut également être radiomarqué ou non radiomarqué avec le fragment de Klenow ou le fragment de Klenow exo- par réaction de remplissage.
L’ADN phiX174 est complètement digéré par l’enzyme de restriction Fermentas PureExtreme appropriée, puis purifié et dissout dans du tampon de stockage. Les fragments d’ADN contiennent des extrémités franches ou collantes, selon l’enzyme de restriction utilisée pour la préparation du marqueur. Le marqueur d’ADN phiX174/BsuRI (HaeIII) peut être radiomarqué avec la polynucléotide kinase T4. Il peut également être radiomarqué ou non radiomarqué avec le fragment de Klenow ou le fragment de Klenow exo- par réaction de remplissage.
  • Dimensionnement et quantification approximative de petits fragments d’ADN
  • Bandes nettes
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Agarose
Non
Emballage durable
50 μg
Marqueur ADN/BSURI (HAEIII)
Gels d’agarose
Marqueur de BsuRI/ADN phiX174 (HaeIII)