Learn More
Thermo Scientific™ PauI (BssHII) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction PauI (BssHII) reconnaît les sites G^CGCGC, et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon R (isoschizomères : BsePI, BssHII).
Marque:  Thermo Scientific™ ER1092
Code produit. 10889200
  • 326.00€ / 1000 unités
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ADN Lambda digéré avec PauI (BssHII), 0,7 % d’agarose, 6 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...G▵C G C G C...3'
3'...C G C G C▵G...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon R 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, KCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • PauI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec Paul, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : chevauchement complet ; blocage
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 10 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles :
  • AflIII, AscI, BtgI, MluI
Remarque :
Une faible concentration en sels, une forte concentration en glycérol (> 5 %) ou un large excès d’enzyme peut induire une activité Star.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 U/μl
PauI (BssHII)
Oui
Non
Enzyme de restriction
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X R
37°C
1000 U
Clonage traditionnel