Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 35 bp DNA Fragment
Optimisez les applications nécessitant un étalon de taille ADN sur mesure avec NoLimits, une collection de 36 fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie, allant de 10 à 20 000 bp.
Marque: Thermo Scientific™ SM1411
54.83 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
NoLimits est une collection de 36 fragments individuels d’ADN hautement purifiés, allant de 10 à 20 000 pb. Contrairement à d’autres fournisseurs, où des normes personnalisées sont produites par PCR, les fragments d’ADN NoLimits Thermo Scientific sont produits à l’aide de plasmides spécifiquement conçus et purifiés par une technologie brevetée.
L’ADN plasmide est digéré par des enzymes de restriction Thermo Scientific, et chaque fragment d’ADN est purifié par chromatographie à partir du mélange de digestion. Nous fournissons ainsi des fragments d’ADN d’une pureté exceptionnelle, sans contamination par des molécules tronquées ou dégradées. Nos fragments d’ADN réalisés sur mesure constituent le meilleur choix possible pour les applications allant de l’électrophorèse (sur gel et capillaire) à l’HPLC et au-delà.
Points clés
- Fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie
- Plage étendue : 10 à 20 000 pb
- Pics nets lors d’une électrophorèse capillaire, bandes nettes lors d’une électrophorèse sur gel
- Concentration d’ADN précise
Spécification
Agarose | |
Non | |
Gels d’agarose | |
NoLimits |
Fragment d’ADN | |
10 bp à 20000 bp | |
Emballage durable | |
10 μg |
La fabrication de ce produit utilise un procédé protégé par le brevet américain nº 7,811,807 et par les contreparties correspondantes.