Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 17000 bp DNA Fragment
Optimisez les applications nécessitant un étalon de taille ADN sur mesure avec NoLimits, une collection de 36 fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie, allant de 10 à 20 000 pb.
Marque: Thermo Scientific™ SM1771
54.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
NoLimits est une collection de 36 fragments individuels d’ADN hautement purifiés, allant de 10 à 20 000 bp. Contrairement à d’autres fournisseurs, où des normes personnalisées sont produites par PCR, les fragments d’ADN NoLimits Thermo Scientific sont produits à l’aide de plasmides spécifiquement conçus et purifiés par une technologie brevetée.
L’ADN plasmide est digéré par des enzymes de restriction Thermo Scientific, et chaque fragment d’ADN est purifié par chromatographie à partir du mélange de digestion. Nous fournissons ainsi des fragments d’ADN d’une pureté exceptionnelle, sans contamination par des molécules tronquées ou dégradées. Nos fragments d’ADN réalisés sur mesure constituent le meilleur choix possible pour les applications allant de l’électrophorèse (sur gel et capillaire) à l’HPLC et au-delà.
Points clés
- Fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie
- Plage étendue : 10 à 20 000 pb
- Pics nets lors d’une électrophorèse capillaire, bandes nettes lors d’une électrophorèse sur gel
- Concentration d’ADN précise
Spécification
Agarose | |
Non | |
Gels d’agarose | |
NoLimits |
Fragment d’ADN | |
10 bp à 20000 bp | |
Emballage durable | |
10 μg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.