Learn More
Thermo Scientific™ MspI (HpaII) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction MspI (HpaII) reconnaît les sites C^CGG et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango.
Marque:  Thermo Scientific™ ER0542
154.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10334330
  • 231.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Description
ADN Lambda digéré avec MspI, 1,4 % d’agarose, 328 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C▵C G G...3'
3'...G G C▵C...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • MspI est fournie sous la forme suivante : Phosphate de potassium 10 mM (pH 7,5 à 25°C), NaCl 200 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • v
  • CpG : chevauchement complet ; aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Extrémités compatibles :
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
Remarque :
La MspI est un isoschizomère de HpaII. Lorsque le C externe dans la séquence CCGG est méthylé, MspI et HpaII ne peuvent pas se cliver. Cependant, contrairement à la HpaII, la MspI peut cliver la séquence lorsque le résidu C interne est méthylé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 U/μl
MspI (HpaII)
Oui
Non
Enzyme de restriction
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Tampon 10X Tango
37°C
5 × 3000 U
Clonage traditionnel
Promotions
Ce produit ou l’utilisation de ce produit est protégé par la demande de brevet américain US20100041739A1 et par les contreparties correspondantes détenues par Fermentas. L’achat de ce produit inclut une licence non transférable qui autorise l’acheteur à utiliser ce produit aux fins de ses recherches internes. Toute autre utilisation commerciale de ce produit, ce qui inclut, sans limite aucune, l’utilisation du produit à des fins diagnostiques, la revente du produit sous sa forme d’origine ou sous une forme modifiée, ou encore l’utilisation du produit dans la fourniture de services commerciaux, nécessite une licence distincte délivrée par Fermentas.