Learn More
Thermo Scientific™ MboII (5 U/μL)
L’enzyme de restriction MbolI reconnaît les sites GAAGA(8/7)^ et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon B.
69.25€ - 275.00€
Spécification
Concentration 5 U / μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes MboII
Tampon compatible Tampon 10X B
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10272450
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0821
300 U
69.25€
300 unités
10394770
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0822
1500 U
275.00€
1500 unités
Description
Description
ADN Lambda (dam-) digéré avec Mboll, 1,4 % d’agarose, 130 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
5 U / μl
MboII
Oui
Oui
Clonage transparent
Sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X B
37°C
Enzyme de restriction