Learn More
Maxima Mélange maître Maxima SYBR Green / ROX pour qPCR (2X)
Solution prête à l’emploi optimisée pour la qPCR et la RT-qPCR en 2 étapes.
Marque:  Maxima K0222
556.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11883913
  • 1112.00€ / 1000 réactions
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les master mixes incluent de l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces. Le colorant intercalant SYBR Green de type I permet de détecter et d’analyser l’ADN sans utiliser de sondes spécifiques à la séquence.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). Le recours aux mélanges maîtres Maxima SYBR Green pour qPCR dans la PCR en temps réel assure une quantification reproductible, sensible et spécifique des modèles génomiques, plasmidiques, viraux et d’ADNc. Les mélanges maîtres Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
  • Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
  • Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
  • Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
  • Reproductibilité et confort : master mix 2X prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contains:
• 10 x 1.25 mL Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 1000 x 25 μL reactions.
• 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Tube
qPCR
Étalon
Maxima
1,000 reactions
PCR en temps réel (qPCR)
1 000 réactions
10 x 1,25 mL
SYBR
Élevé
ADN polymérase Taq
Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™
Master Mix SYBR PCR en temps réel
1000 réactions à 25 μl
2X
ADN, ADNdb