Learn More
Thermo Scientific™ Mélange maître PCR Maxima™ Hot Start Green 2X
Save time preparing samples with this ready-to-use 2x hot start master mix containing tracking dyes and a density reagent for direct loading on gels after PCR.
96.08€ - 408.45€
Spécification
Type de produit | Fermentas™ Maxima™ Hot Start |
---|---|
À utiliser avec (application) | Standard PCR, RT-PCR |
Description
Maxima Hot Start Green PCR Master Mix (2X) is a ready-to-use solution containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, optimized hot start PCR buffer, Mg2+, and dNTPs. The master mix is supplemented with two tracking dyes and a density reagent that allows for direct loading of PCR products on a gel.
The dyes in the master mix do not interfere with PCR performance and are compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion. The master mix retains all features of Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase. It is capable of amplification of up to 3 kb from genomic DNA.
Highlights
- Convenient - Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in a ready-to-use mix
- Hot start PCR - reaction set-up at room temperature
- Four minute activation time
- Direct loading of PCR product on gels
- High specificity and sensitivity of PCR
Spécification
Fermentas™ Maxima™ Hot Start | |
Standard PCR, RT-PCR |
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de brevet n’est conféré expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.