Learn More
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μl)
L’enzyme de restriction KpnI reconnaît les sites GGTAC^C et sa coupe est optimale à 37°C dans son propre tampon unique (isoschizomères : Asp718I).
90.50€ - 371.00€
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes KpnI
Tampon compatible Tampon unique (tampon 10X KpnI)
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10328759
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0521
4000 U
90.50€
4000 unités
10338759
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0522
5 × 4000 U
371.00€
5 pièces
Description
Description
ADN Lambda digéré avec KpnI, 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
10 U/μl
KpnI
Oui
Non
Clonage traditionnel
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Tampon unique (tampon 10X KpnI)
37°C
Enzyme de restriction
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.