Learn More
Thermo Scientific™ Kpn2I (BspEI) (10 U/μl)
L’enzyme de restriction Kpn2I (BspEI) reconnaît les sites T^CCGGA et sa coupe est optimale à 55°C dans le tampon Tango (isoschizomères : AccIII, Aor13HI, BseAI, Bsp13I, BspEI, MroI).
Marque: Thermo Scientific™ ER0532
138.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
ADN Lambda digéré avec Kpn2I (BspEI), 0,7 % d’agarose, 24 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'..T▵C C G G A...3'
3'..A G G C C▵T...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 55°C
Tampon de stockage :
- Kpn2I est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
- Dam : possibilité de chevauchement ; aucun effet
- v
- CpG : chevauchement complet ; blocage
- EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
- EcoBI : ne se chevauche jamais —aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles :
- BshTI, BsaWI, Cfr9I, Cfr10I, Eco88I, NgoMIV, SgrAI
Remarque :
L’incubation à 37°C se traduit par une activité de 50%.
Spécification
10 U/μl | |
Kpn2I (BspEI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X Tango | |
55°C | |
2500 U | |
Clonage traditionnel |
Ce produit ou l’utilisation de ce produit est protégé par la demande de brevet américain US20100041739A1 et par les contreparties correspondantes détenues par Fermentas. L’achat de ce produit inclut une licence non transférable qui autorise l’acheteur à utiliser ce produit aux fins de ses recherches internes. Toute autre utilisation commerciale de ce produit, ce qui inclut, sans limite aucune, l’utilisation du produit à des fins diagnostiques, la revente du produit sous sa forme d’origine ou sous une forme modifiée, ou encore l’utilisation du produit dans la fourniture de services commerciaux, nécessite une licence distincte délivrée par Fermentas.