Learn More
Thermo Scientific™ Micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET
Effectuez une concentration rapide et efficace d’échantillons d’ARN prépurifié avec ce kit.
214.00€ - 816.00€
Spécification
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Temps de purification 5 min
Type d’échantillon ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13203159
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0841
50 préparations
214.00€
50g
13213159
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0842
250 préparations
816.00€
250 tests
Description
Description
Le micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET est conçu pour une concentration rapide et efficace des échantillons d’ARN prépurifié, ainsi que pour le nettoyage d’ARN après le traitement par DNase I et d’autres réactions enzymatiques.
Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
Points clés
  • Conception avancée des colonnes : facile à ouvrir, à charger et à manipuler.
  • Éluer dans un volume de 6 à 10 µl.
  • Récupération de 85 à 100 % d’ARN hautement intégrée.
  • Pureté exceptionnelle : isolez l’ARN sans inhibiteurs enzymatiques tels que l’héparine, l’EDTA ou le citrate ; la DNase I et d’autres enzymes.
  • Rapide et simple : la procédure dure moins de 5 minutes.
  • Applications L’ARN purifié peut être utilisé dans des applications en aval usuelles :
  • RT-PCR, RT-qPCR, transfert Northern et autres analyses reposant sur l’ARN.
Spécification
Spécification
Colonne de centrifugation
5 min
Non compatible avec le haut débit (manuel)
GeneJET
ARN total
Colonne de centrifugation
ARN
PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection de nucléase, marquage des acides nucléiques, transfert de Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Micro