Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification d’ADN génomique végétal GeneJET
Effectuer l’isolement de l’ADN génomique à base de membrane de silice à partir d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus, y compris les feuilles, les graines et les racines.
178.00€ - 770.00€
Spécification
Type de colonne | Colonne de centrifugation |
---|---|
Type d’échantillon | Plantes |
Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11571645
|
Thermo Scientific™
K0791 |
50 préparations |
178.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11581645
|
Thermo Scientific™
K0792 |
250 préparations |
770.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le mini kit de purification d’ADN génomique végétal GeneJET est conçu pour une purification rapide et efficace d’ADN génomique de haute qualité provenant d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus. Il utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant la nécessité d’utiliser des résines coûteuses, les extractions de phénol-chloroforme toxique ou les précipitations alcooliques chronophages.
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest™ et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern
Points clés
- Rapide – Procédure réalisée en 30 minutes après la lyse cellulaire
- Pratique – Le protocole n’inclut pas l’étape de filtration du lysat sujet à l’obstruction
- Haut rendement – Jusqu’à 32 μg d’ADN de haute qualité provenant d’échantillons de 100 mg, y compris l’ADN nucléaire, mitochondrial et chloroplastique
- Compatible avec une grande variété d’échantillons (feuilles, racines, germes et autres parties de plantes diverses)
Comprend :
RNase A, tampon de lyse A, tampon de lyse B, solution de précipitation, solution de liaison d’ADNg végétal, tampon de nettoyage I (concentré), tampon de nettoyage II (concentré), tampon d’élution, colonnes de purification d’ADN génomique GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement, protocole détaillé
Recommandées dans les cas suivants :
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest™et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Plantes | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
Sécurité et traitement
- GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulfate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.