Learn More
Thermo Scientific™ Eco47I (AvaII) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction Eco47I (AvaII) reconnaît les sites G^GWCC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon O (isoschizomères : AvaII, Bme18I, SinI, VpaK11BI).
Marque: Thermo Scientific™ ER0312
131.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
ADN Lambda digéré avec Eco47I (AvaII), 1 % d’agarose, 35 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5’...G▵G W C C...3’
3’...C C W G▵G...5’
Conditions pour une activité de 100 % :
- Tampon 1X R :10 mM de Tris-HCl (pH 8,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de KCl et 0,1 mg/ml de BSA
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
- Le Eco47I est fourni en : 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol
Ligature et clivage :
- Après une surdigestion 50 fois supérieure avec Eco47I, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés.
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais - aucun effet.
- Dcm : possibilité de chevauchement - bloqué.
- CpG : possibilité de chevauchement - bloqué.
- EcoKI : ne se chevauche jamais - aucun effet.
- EcoBI : ne se chevauche jamais - aucun effet.
Extrémités compatibles :
- Cfr13I, CpoI, Psp5II, SanDI
Remarque :
Eco47I est bloqué par le chevauchement avec la méthylation dcm. Pour éviter la méthylation dcm, utilisez une souche dam,dcm- telle que GM2163 (# M0099).
Spécification
10 U/μl | |
37°C | |
4000 U | |
Eco47I (AvaII) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.