Learn More
Thermo Scientific™ Eco147I (StuI) (10 U/μl)
L’enzyme de restriction Eco147I (StuI) reconnaît les sites AGG^CCT et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon B (isoschizomères : AatI, PceI, SseBI, StuI).
102.00€ - 450.00€
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes Eco147I (StuI)
Tampon compatible Tampon 10X B
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10359889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0421
1000 U
102.00€
1000 unités
10232540
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0422
5000 U
450.00€
5000 unités
Description
Description
ADN Lambda digéré avec Eco147I (StuI), 0,7 % d’agarose, 6 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
10 U/μl
Eco147I (StuI)
Oui
Non
Clonage traditionnel
Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG
Tampon 10X B
37°C
Enzyme de restriction