Learn More
Thermo Scientific™ dNTP/dUTP Mix
Réduisez le nombre d’étapes de pipetage et le risque d’erreurs de configuration de réaction avec ces mélanges dNTP / dUTP, une solution aqueuse contenant du dATP, dCTP et dGTP et dUTP.
Marque: Thermo Scientific™ R0251
18.91 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le mélange dNTP/dUTP est une solution contenant du dATP, du dCTP et du dGTP, chacun à une concentration finale de 2 mM et du dUTP de 4 mM. Tous les nucléotides affichent une pureté supérieure à 99 % et sont exempts d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Le mélange permet de réduire le nombre d’étapes de pipetage et le risque d’erreurs de configuration des réactions. Il est conçu pour une utilisation directe en PCR avec l’ADN polymérase Taq, la transcription inverse et d’autres applications.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Sans ADN humain et d’E. coli
- Extrêmement stable
- Stable pour au moins 100 cycles de congélation / décongélation
- Jusqu’à 95 % des dNTP restent sous forme de triphosphate, même après 7 semaines à température ambiante
- Jusqu’à 90 % des dNTP restent sous forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 min à 94°C ; 3 min à 72°C)
- Application testée en :
- Synthèse d’ADNc et RT-PCR
- PCR en temps réel
- PCR standard
Spécification
dNTP/dUTP Mix contains dATP, dCTP, and dGTP at a final concentration of 2 mM and dUTP at 4 mM (1 mL) Store at –20°C. |
|
ADN polymérase | |
>99% | |
Dry Ice | |
2 mM |
Liquide | |
Non marqué | |
1 mL | |
PCR standard, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.