Learn More
Thermo Scientific™ Cfr9I Buffer (10X)
Optimisez les digestions avec l’enzyme de restriction Cfr9I à l’aide de ce tampon, prémélangé avec de la BSA pour une meilleure stabilité.
Marque: Thermo Scientific™ B02
Description
Pour garantir une performance constante des enzymes, les tampons d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN. Des cycles multiples de congélation / décongélation des tampons ne provoqueront pas la précipitation de la BSA.
Les enzymes de restriction présentent 100 % de leur activité certifiée dans le tampon recommandé.
Les enzymes suivantes nécessitent des tampons uniques pour une digestion optimale :
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- PacI
- PasI
- Ppu21I
- Sacl
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Spécification
10X | |
1 mL | |
Tampon Cfr9I | |
Clonage traditionnel |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.