Learn More
Thermo Scientific™ Bsp143I (Sau3AI) (10 U/μL)
Coupez aux sites ^GATC avec Bsp143I (Sau3AI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans son propre tampon unique (isoschizomères : BfuCI, BssMI, BstKTI, BstMBI, DpnII, Kzo9I, NdeII, Sau3AIm).
Marque: Thermo Scientific™ ER0781
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...▵G A T C ...3'
3'... C T A G▵...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon Bsp143I 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, K-acétate 66 mM, Triton X-100 0,02 % et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
- Bsp143I est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
- Après une digestion en excès de 50 fois avec Bsp143I, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
- Dam : chevauchement complet ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
- CpG : possibilité de chevauchement ; blocage
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : possibilité de chevauchement ; aucun effet
Remarque :
DpnI, Bsp143I et MboI reconnaissent toutes la même séquence, mais ont des sensibilités de méthylation et des sites de clivage différents. Extrémités compatibles : BamHI, BclI, BglII, PsuI.
Spécification
10 U/μl | |
Bsp143I (Sau3AI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon unique (tampon 10X Bsp143I (Sau3AI)) | |
37°C | |
300 U | |
Clonage traditionnel |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.