Learn More
Thermo Scientific™ BseDI (BsaJI) (10 U/μL)
Coupez aux sites C^CNNGG avec l’enzyme de restriction BseDI (BsaJI), qui fonctionne de manière optimale à 55°C dans le tampon Tango (isoschizomères : BsaJI, BssECI).
Marque: Thermo Scientific™ ER1081
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C▵C N N G G...3'
3'...G G N N C▵C...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 55°C
Tampon de stockage :
- BseDI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
- Après une digestion en excès de 50 fois avec BseDI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : possibilité de chevauchement ; aucun effet
- CpG : possibilité de chevauchement ; aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet
Remarque :
L’incubation à 37°C se traduit par une activité de 10 %.
Spécification
10 U/μl | |
BseDI (BsaJI) | |
Non | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X Tango | |
55°C | |
300 U | |
Clonage traditionnel |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.