Learn More
Thermo Scientific™ Biotin Chromogenic Detection Kit
Effectuez la détection chromogène des sondes d’acide nucléique biotinylé avec le kit ThermoScientific™ de détection chromogène à la biotine.
150.00€ - 344.00€
Spécification
Méthode de détection | Chromogène |
---|---|
Format | Kit |
Labeling Target | ADN/ARN |
À utiliser avec (application) | Transferts Southern, Northern, dot / slot, screening de plaque ou de colonie |
Type de produit | Kit de détection d’acide nucléique biotinylé |
Description
Le kit de détection chromogénique à la biotine est un outil pratique de détection chromogénique des sondes d’acides nucléiques biotinylées. Le kit est optimisé pour fournir une importante sensibilité reproductible avec un bruit de fond faible dans des applications, telles que les transferts Southern, Northern, dot/slot et le criblage des plaques virales et des colonies bactériennes. La biotinylation des sondes d’ADN/ARN est largement utilisée comme alternative pratique et sans danger au marquage radioactif. La biotine peut être incorporée dans les acides nucléiques selon différentes méthodes enzymatiques ou non-enzymatiques, y compris le kit DecaLabel de marquage de l’ADN à la biotine.
Points clés
Les sondes biotinylées sont détectées avec la streptavidine couplée à la phosphatase alcaline (AP). Les conjugués streptavidine-AP se lient de manière spécifique et irréversible aux sondes marquées à al biotine. Les sondes sont ensuite visualisées au moyen d’un substrat chromogénique de la phosphatase alcaline (BCIP/NBT), qui produit un précipité de couleur bleue ou violette. Il est donc inutile de passer par un film radiographique ni aucun autre équipement spécifique pour visualiser ce résultat.
Points clés
- Haute sensibilité de détection : 0,03 pg d’ADN homologue lors de l’hybridation ponctuelle avec sonde marquée à la biotine
- Faible bruit de fond grâce à des procédures de nettoyage et de blocage optimisées
- Détection non radioactive : il est donc inutile de passer par un film radiographique ni aucun autre équipement spécifique pour visualiser ce résultat
- Rapide et pratique : composants prêts à l’emploi
Spécification
Chromogène | |
ADN/ARN | |
Kit de détection d’acide nucléique biotinylé |
Kit | |
Transferts Southern, Northern, dot / slot, screening de plaque ou de colonie |