Learn More
Thermo Scientific™ BclI (10 U/μL)
Coupez aux sites T^GATCA avec l’enzyme de restriction BclI, qui fonctionne de manière optimale à 55°C dans le tampon G (isoschizomères : FbaI, Ksp22I).
29.41€ - 126.00€
Spécification
Concentration 10 U/μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10601241
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0721
1000 U
29.41€
1000 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10569120
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0722
5000 U
126.00€
5000 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10324580
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
ER0725
3000 U
75.75€
3000 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
10 U/μl
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.